α-D-Glucopyrannoside de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB6105-500GEA 37.9 EUR InStock
APOSBIB6105-500G APOSBIB6105-1KG APOSBIB6105-5KG
α-D-Glucopyrannoside de méthyle
α-D-Glucopyrannoside de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064086
Numéro CAS: 97-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité