Miltefosine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecyl 2-(Trimethylammonio)ethyl phosphate, Phosphoric acid hexadecyl 2-(trimethylammonio)ethyl ester, Fos-Choline™ 16, HePC, N-Hexadecylphosphocholine, Hexadecyl Phosphorylcholine
BIB6120-1G BIB6120-2.5G BIB6120-250MG
APOSBIB6120-1GEA 139 EUR InStock
APOSBIB6120-1G APOSBIB6120-2.5G APOSBIB6120-250MG
Miltefosine
Miltefosine
Formule: C₂₁H₄₆NO₄P
MW: 407,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133396
Numéro CAS: 58066-85-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité