Sodium phenylpyruvate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB6259-25GEA 161 EUR InStock
APOSBIB6259-25G APOSBIB6259-100G APOSBIB6259-250G APOSBIB6259-50G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate
Formule: C₉H₇NaO₃
MW: 186,14 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002590
Numéro CAS: 114-76-1
EINECS: 204-053-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité