Polygalacturonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB6263-500GEA 1150 EUR InStock
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131972
Numéro CAS: 25990-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité