1,4-Diaminobutane base libre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 323 EUR InStock
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutane base libre
1,4-Diaminobutane
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point de fusion: 25…28 °C
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008235
Numéro CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité