8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 1150 EUR InStock
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formule: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674494
Numéro CAS: 196504-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité