8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6286-10G BIB6286-1G BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA 1160 EUR InStock
APOSBIB6286-10G APOSBIB6286-1G APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formule: C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 115787-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité