5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6287-100MG BIB6287-1G BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA 72.7 EUR InStock
APOSBIB6287-100MG APOSBIB6287-1G APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269769
Numéro CAS: 91809-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité