6-TAMRA
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB6288-250MGEA 256 EUR InStock
APOSBIB6288-250MG APOSBIB6288-100MG APOSBIB6288-50MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073638
Numéro CAS: 91809-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité