1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DiI, DiI perchlorate
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Formule: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
MW: 933,885 g/mol
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142354
Numéro CAS: 41085-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité