Atractyloside potassium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIB6292-100MG BIB6292-25MG BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA 642 EUR InStock
APOSBIB6292-100MG APOSBIB6292-25MG APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Formule: C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂
Point de fusion: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078810
Numéro CAS: 102130-43-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité