N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride
BIB6299-100G BIB6299-25G BIB6299-50G
APOSBIB6299-100GEA 464 EUR InStock
APOSBIB6299-100G APOSBIB6299-25G APOSBIB6299-50G
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061404
Numéro CAS: 42252-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité