(+)-Sparteine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6308-1G BIB6308-5G BIB6308-10G
APOSBIB6308-1GEA 58 EUR InStock
APOSBIB6308-1G APOSBIB6308-5G APOSBIB6308-10G
(+)-Sparteine
(+)-Sparteine
Formule: C₁₅H₂₆N₂
MW: 234,39 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C/8mmHg
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869353
Numéro CAS: 492-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité