cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4S)-4-Azido-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-4-Azido-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, cis-4-Azido-N-Boc-L-proline
BIBP1021-1G BIBP1021-250MG
APOSBIBP1021-1GEA 307 EUR InStock
APOSBIBP1021-1G APOSBIBP1021-250MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115791
Numéro CAS: 132622-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité