8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BIBP1063-1G BIBP1063-5G BIBP1063-250MG
APOSBIBP1063-1GEA 219 EUR InStock
APOSBIBP1063-1G APOSBIBP1063-5G APOSBIBP1063-250MG
8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt ≥98%
8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt
Formule: C₆H₁₁N₃O₄·C₆H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2098500-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité