4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
BIBP1079-250MG BIBP1079-1G BIBP1079-5G
APOSBIBP1079-250MGEA 122 EUR InStock
APOSBIBP1079-250MG APOSBIBP1079-1G APOSBIBP1079-5G
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Formule: C₁₉H₁₈N₄O₄
MW: 366,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052920
Numéro CAS: 942518-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité