Cefotetan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC0104-100MG BIC0104-250MG BIC0104-500MG
APOSBIC0104-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBIC0104-100MG APOSBIC0104-250MG APOSBIC0104-500MG
Cefotetan
Cefotetan
Formule: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
MW: 575,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864983
Numéro CAS: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité