L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cefotaxime sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
BIC0111-25G BIC0111-5G BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA 132 EUR InStock
APOSBIC0111-25G APOSBIC0111-5G APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Formule: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
MW: 477.44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079073
Numéro CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité