Cefsulodin sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
BIC0112-1G BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA 174 EUR InStock
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Formule: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
MW: 554,524 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793338
Numéro CAS: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité