Citreoviridin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC0127-1MG BIC0127-5MG
APOSBIC0127-1MGEA 154 EUR InStock
APOSBIC0127-1MG APOSBIC0127-5MG
Citreoviridin
Citreoviridin
Formule: C₂₃H₃₀O₆
MW: 412 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 25425-12-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité