1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC0279-25G BIC0279-5G BIC0279-100G
APOSBIC0279-25GEA 55.3 EUR InStock
APOSBIC0279-25G APOSBIC0279-5G APOSBIC0279-100G
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₀ClN₃O
Point de fusion: 165…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059898
Numéro CAS: 68157-60-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité