L(-)-Cystine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-)-Cystine
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Point de fusion: >240 °C
Densité: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité