Celastrol (de Tripterygium wilfordii Hook.F)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tripterin
BIC1002-250MG BIC1002-500MG BIC1002-1G
APOSBIC1002-250MGEA 132 EUR InStock
APOSBIC1002-250MG APOSBIC1002-500MG APOSBIC1002-1G
Celastrol (de Tripterygium wilfordii Hook.F)
Celastrol
Formule: C₂₉H₃₈O₄
MW: 450,62 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03424073
Numéro CAS: 34157-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité