Chelerythrine chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c]phenanthridin-12-ium chloride
BIC1008-50MG BIC1008-100MG BIC1008-500MG
APOSBIC1008-50MGEA 109 EUR InStock
APOSBIC1008-50MG APOSBIC1008-100MG APOSBIC1008-500MG
Chelerythrine chloride
Chelerythrine chloride
Formule: C₂₁H₁₈ClNO₄
MW: 383,828 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060717
Numéro CAS: 3895-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité