Citrinin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
BIC1010-10MG BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA 451 EUR InStock
APOSBIC1010-10MG APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Formule: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006912
Numéro CAS: 518-75-2
EINECS: 208-257-2
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité