Cyclopiazonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC1012-5MG BIC1012-10MG BIC1012-25MG
APOSBIC1012-5MGEA 109 EUR InStock
APOSBIC1012-5MG APOSBIC1012-10MG APOSBIC1012-25MG
Cyclopiazonic acid
Cyclopiazonic acid
Formule: C₂₀H₂₀N₂O₃
MW: 336,391 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00167445
Numéro CAS: 18172-33-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité