Cytochalasin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIC1013-10MGEA 727 EUR InStock
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).
Formule: C₂₉H₃₅NO₅
MW: 477,6 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 14110-64-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité