Cytochalasin C
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 241 EUR InStock
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
MW: 507,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066080
Numéro CAS: 22144-76-9
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité