Cytochalasin D
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 219 EUR InStock
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
Point de fusion: 260…267 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077706
Numéro CAS: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité