Cytochalasin E
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC1017-10MG BIC1017-1MG BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA 727 EUR InStock
APOSBIC1017-10MG APOSBIC1017-1MG APOSBIC1017-5MG
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formule: C₂₈H₃₃NO₇
Point de fusion: 206 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité