Coelenterazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 139 EUR InStock
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
Coelenterazine
Coelenterazine
Formule: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423,472 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467176
Numéro CAS: 55779-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité