5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC1054-10MG BIC1054-50MG BIC1054-100MG
APOSBIC1054-10MGEA 109 EUR InStock
APOSBIC1054-10MG APOSBIC1054-50MG APOSBIC1054-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077322
Numéro CAS: 92557-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité