5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC1063-100MG BIC1063-50MG
APOSBIC1063-100MGEA 386 EUR InStock
APOSBIC1063-100MG APOSBIC1063-50MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Formule: C₂₉H₁₉NO₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037466
Numéro CAS: 150347-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité