Concanamycin A
Fournisseur: Apollo Scientific
BIC1091-1MG BIC1091-100UG
APOSBIC1091-1MGEA 870 EUR InStock
APOSBIC1091-1MG APOSBIC1091-100UG
Concanamycin A
Concanamycin A
Formule: C₄₆H₇₅NO₁₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 80890-47-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité