Cytidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIC2010-250GEA 72.7 EUR InStock
APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Point de fusion: 210…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité