Mercaptamine chlorhydrate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-MEA
APOSBIC2510-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Mercaptamine chlorhydrate 99%
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 0,75 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité