SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL206-100MG BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA 94.5 EUR InStock
APOSBICL206-100MG APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₆
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009634
Numéro CAS: 64987-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité