Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfo SMCC
APOSBICL207-100MGEA 132 EUR InStock
APOSBICL207-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveEnzyme-antibody conjugation -Stable maleimide groupRef: Hushida, S. et al (1984) J.Applied Biochem. 56,56-63
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
MW: 436,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité