SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanoate, 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, SPDP, 3-(2-Pyridyldithio)-Propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
BICL210-25MG
APOSBICL210-25MGEA 102 EUR InStock
APOSBICL210-25MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveThiolation -CleavableRef: Cumber,J.Aet al(1985)Methods Enzymol.112, 207-224
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
MW: 312,36 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009636
Numéro CAS: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité