BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: BMPSN-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimideN-Succinimidyl 3-maleimidopropionate3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl EsterN-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoateN-Succinimidyl 3-Maleimidopropionat
APOSBICL228-100MGEA 172 EUR InStock
APOSBICL228-100MG
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₆
MW: 266,21 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043141
Numéro CAS: 55750-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité