1,4-Anhydroerythritol 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Anhydroerythritol, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, cis-3,4-Tetrahydrofurandiol
BICL4007-10G BICL4007-25G BICL4007-50G
APOSBICL4007-10GEA 313 EUR InStock
APOSBICL4007-10G APOSBICL4007-25G APOSBICL4007-50G
1,4-Anhydroerythritol 98% min
1,4-Anhydroerythritol
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point de fusion: 19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075210
Numéro CAS: 4358-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité