1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBICL4018-10GEA 459 EUR InStock
APOSBICL4018-10G APOSBICL4018-5G APOSBICL4018-25G
1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063248
Numéro CAS: 498-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité