2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
BICL4024-1G BICL4024-2G BICL4024-500MG
APOSBICL4024-1GEA 502 EUR InStock
APOSBICL4024-1G APOSBICL4024-2G APOSBICL4024-500MG
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
MW: 417,37 g/mol
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 140428-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité