N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol, N-(n-Butyl)-1-deoxynojirimycin, Miglustat
BICL4040-10MG BICL4040-25MG BICL4040-5MG
APOSBICL4040-10MGEA 420 EUR InStock
APOSBICL4040-10MG APOSBICL4040-25MG APOSBICL4040-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin
Formule: C₁₀H₂₁NO₄
MW: 219,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272581
Numéro CAS: 72599-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité