2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4060-1G BICL4060-5G BICL4060-2G
APOSBICL4060-1GEA 294 EUR InStock
APOSBICL4060-1G APOSBICL4060-5G APOSBICL4060-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Formule: C₁₁H₂₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063387
Numéro CAS: 19139-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité