2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (+)-2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose, 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose, (3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol, D-Mannose diacetonide
BICL4083-100G BICL4083-25G
APOSBICL4083-100GEA 306 EUR InStock
APOSBICL4083-100G APOSBICL4083-25G
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134206
Numéro CAS: 14131-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité