(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 337 EUR InStock
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083611
Numéro CAS: 73465-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité