D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 560 EUR InStock
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 146…152 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037545
Numéro CAS: 40762-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité