Kifunensine 99% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4125-10MG BICL4125-5MG BICL4125-25MG
APOSBICL4125-10MGEA 517 EUR InStock
APOSBICL4125-10MG APOSBICL4125-5MG APOSBICL4125-25MG
Kifunensine 99% min
Kifunensine
Formule: C₈H₁₂N₂O₆
MW: 232,192 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 109944-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité