4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4164-10G BICL4164-25G BICL4164-5G
APOSBICL4164-10GEA 351 EUR InStock
APOSBICL4164-10G APOSBICL4164-25G APOSBICL4164-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₆O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797123
Numéro CAS: 2872-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité